missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nebulin Antibody (NB2), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18527741 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18527741

Marca: Novus Biologicals NB120110990.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

Nebulin Monoclonal specifically detects Nebulin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Alligator, Amphibian, Avian, Bovine, Chicken, Fish, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nebulin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon NB2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:400
Formulación Ascites with 15mM Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686C1456, FLJ11505, FLJ36536, FLJ39568, FLJ39584, NEB177D, nebulin, NEM2
Símbolos de los genes NEB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length native protein (purified) (Chicken).
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4703
Especificidad de la prueba Localizes nebulin in skeletal muscle of a wide variety of species from cold-blooded vertebrates to man. Does not crossreact with smooth or cardiac muscle, non-muscle tissue and cultured cells. Localizes nebulin within the I band of skeletal muscle sections by indirect immunofluorescence.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.