Descripción
- Entrada/salida de gas a través de 2 tubos con válvulas de bola
- Se requiere aclaración técnica para la combinación con otras opciones
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN30 |
| Tipo | Interior |
| Incluye | Entrada/salida de gas |