missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFB9 Antibody (OTI13H11), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18124556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18124556 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18124556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272919C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NDUFB9 Monoclonal specifically detects NDUFB9 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDUFB9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13H11
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen B22, CI-B22, complex I B22 subunit, Complex I-B22, FLJ22885, LYR motif-containing protein 3, LYRM3DKFZp566O173, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9, 22kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9, NADH-ubiquinone oxidoreductase B22 subunit, UQOR22NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9 (22kD, B22)
Símbolos de los genes NDUFB9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 3-179 of human NDUFB9 (NP_0049906) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4715.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.