Descripción
NDUFB11 Polyclonal antibody specifically detects NDUFB11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NDUFB11 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | CI-ESSS, complex I NP17.3 subunit, Complex I-ESSS, ESSS, FLJ20494, MGC111182, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 11, 17.3kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 11, mitochondrial, NADH-ubiquinone oxidoreductase ESSS subunit, Neuronal protein 17.3, Np15, Np17.3, P17.3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-163 of human NDUFB11 (NP_061929.2). MAAGLFGLSARRLLAAAATRGLPAARVRWESSFSRTVVAPSAVAGKRPPEPTTPWQEDPEPEDENLYEKNPDSHGYDKDPVLDVWNMRLVFFFGVSIILVLGSTFVAYLPDYRCTGCPRAWDGMKEWSRREAERLVKYREANGLPIMESNCFDPSKIQLPEDE |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |