Learn More
NDST3 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. p-200057020 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Förpackningsstorlek
0.10 ml
25 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
18673327 25 μL 25 microlitros
18649417 0.1 mL 0.10 ml
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18673327
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP24921625ul
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Rabbit Polyclonal Antibody
NDST3 Polyclonal antibody specifically detects NDST3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno NDST3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 3, EC 2.8.2.8, GlcNAc N-deacetylase/ N-sulfotransferase 3, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 3, hNDST-3, HSST3MGC130028, MGC130029, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 3, NDST-3, N-heparan sulfate sulfotransferase 3, N-HSST 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TSEKSVQSFQLKGFPFSIYGNLAVKDCCINPHSPLIRVTKSSKLEKGSLPGTD
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9348
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.