Learn More
NDST3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18649417 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18649417 0.1 mL 0.10 ml
18673327 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18649417
Marca: Novus Biologicals NBP249216
Rabbit Polyclonal Antibody
NDST3 Polyclonal antibody specifically detects NDST3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NDST3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 3, EC 2.8.2.8, GlcNAc N-deacetylase/ N-sulfotransferase 3, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 3, hNDST-3, HSST3MGC130028, MGC130029, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 3, NDST-3, N-heparan sulfate sulfotransferase 3, N-HSST 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TSEKSVQSFQLKGFPFSIYGNLAVKDCCINPHSPLIRVTKSSKLEKGSLPGTD
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9348
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG