missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NDRG3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30045690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30045690 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30045690

Marca: Novus Biologicals™ NBP329548

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NDRG3 Polyclonal antibody specifically detects NDRG3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDRG3
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Alias de gen FLJ13556, NDRG family member 3, N-myc downstream-regulated gene 3, protein NDRG3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 350 and 375
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57446
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.