Learn More
NDRG3 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062345 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18610822 0.02 mL 0.02 ml
18671322 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18610822
Marca: Novus Biologicals NBP2943310.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
NDRG3 Polyclonal antibody specifically detects NDRG3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NDRG3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ13556, NDRG family member 3, N-myc downstream-regulated gene 3, protein NDRG3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 184-363 of human NDRG3 (NP_071922.2). QEELQANLDLIQTYRMHIAQDINQDNLQLFLNSYNGRRDLEIERPILGQNDNKSKTLKCSTLLVVGDNSPAVEAVVECNSRLNPINTTLLKMADCGGLPQVVQPGKLTEAFKYFLQGMGYIPSASMTRLARSRTHSTSSSLGSGESPFSRSVTSNQSDGTQESCESPDVLDRHQTMEVSC
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57446
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG