missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDP52 Antibody (OTI4H5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18114727 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18114727 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18114727

Marca: Novus Biologicals NBP272897AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NDP52 Monoclonal specifically detects NDP52 in Human, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDP52
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H5
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Antigen nuclear dot 52 kDa protein, calcium binding and coiled-coil domain 2, calcium-binding and coiled-coil domain-containing protein 2, NDP52MGC17318, Nuclear domain 10 protein 52, Nuclear domain 10 protein NDP52, Nuclear dot protein 52
Símbolos de los genes CALCOCO2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human NDP52 (NP_005822) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10241
Especies diana Human, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.