missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDOR1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537753 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18537753 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18537753 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298487AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NDOR1 Polyclonal antibody specifically detects NDOR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDOR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen bA350O14.9, EC 1.6, MGC138148, NADPH dependent diflavin oxidoreductase 1, NADPH-dependent diflavin oxidoreductase 1, NADPH-dependent FMN and FAD containing oxidoreductase, NADPH-dependent FMN and FAD-containing oxidoreductase, Novel reductase 1, NR1NADPH dependent FMN and FAD containing oxidoreductase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDOR1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.