Learn More
NDE1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | NDE1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30226447
|
Novus Biologicals
NBP3-38386-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30227615
|
Novus Biologicals
NBP3-38386-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
NDE1 Polyclonal antibody specifically detects NDE1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| NDE1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 54820 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| FLJ20101, HOM-TES-87, nuclear distribution protein nudE homolog 1, NudE, nudE nuclear distribution gene E homolog 1 (A. nidulans), NUDE1, rat homolog | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human NDE1 (NP_060138.1).,, Sequence:, MEDSGKTFSSEEEEANYWKDLAMTYKQRAENTQEELREFQEGSREYEAELETQLQQIETRNRDLLSENNRLRMELETIKEKFEVQHSEGYRQISALEDDLAQTKAIKDQL | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |