Learn More
NDE1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227615 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227615 20 μL 20 microlitros
30226447 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30227615
Marca: Novus Biologicals NBP33838620ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NDE1 Polyclonal antibody specifically detects NDE1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NDE1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ20101, HOM-TES-87, nuclear distribution protein nudE homolog 1, NudE, nudE nuclear distribution gene E homolog 1 (A. nidulans), NUDE1, rat homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-110 of human NDE1 (NP_060138.1).,, Sequence:, MEDSGKTFSSEEEEANYWKDLAMTYKQRAENTQEELREFQEGSREYEAELETQLQQIETRNRDLLSENNRLRMELETIKEKFEVQHSEGYRQISALEDDLAQTKAIKDQL
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54820
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG