missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCOA3/AIB1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18128779 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18128779 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300567

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NCOA3/AIB1 Polyclonal specifically detects NCOA3/AIB1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NCOA3/AIB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/ml
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ACTRCBP-interacting protein, AIB1AIB-1, Amplified in breast cancer 1 protein, BHLHE42, bHLHe42p/CIP, CAGH16, Class E basic helix-loop-helix protein 42, CTG26, KAT13B, MGC141848, NCoA-3, nuclear receptor coactivator 3, pCIP RAC-3, RAC3pCIP, Receptor-associated coactivator 3, SRC3, SRC-3EC 2.3.1.48, Steroid receptor coactivator protein 3, Thyroid hormone receptor activator molecule 1, TNRC16, TRAM1, TRAM-1TNRC14
Símbolos de los genes NCOA3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues G(3) L G E N L D P L A S D S(15) C of human AIB1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8202
Especificidad de la prueba Detects amplified in breast cancer 1 (nuclear receptor coactivator 3) from human tissues and cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.