missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCF1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18545014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 750
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18545014 0.1 mL, Alexa Fluor 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18545014 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298530AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NCF1 Polyclonal antibody specifically detects NCF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NCF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 47 kDa neutrophil oxidase factor, FLJ79451, NADPH oxidase organizer 2, NCF-1, NCF1A, neutrophil cytosol factor 1,47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein, neutrophil cytosolic factor 1, neutrophil cytosolic factor 1 (47kD, chronic granulomatous disease, autosomal1), neutrophil cytosolic factor 1, (chronic granulomatous disease, autosomal 1), Neutrophil NADPH oxidase factor 1, Nox organizer 2, NOXO2NCF-47K, Nox-organizing protein 2, p47phox, SH3 and PX domain-containing protein 1A, SH3PXD1Ap47-phox
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NCF1 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 653361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.