missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NCAM-1/CD56 Antibody (735) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
NCAM-1/CD56 Monoclonal specifically detects NCAM-1/CD56 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NCAM-1/CD56 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 735 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300 |
| Alias de gen | CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM |
| Símbolos de los genes | NCAM1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?