missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NCAM-1/CD56 Antibody (735) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128289 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18128289 0.025 mg 25 microgramos
18690988 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18128289 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2526690.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

NCAM-1/CD56 Monoclonal specifically detects NCAM-1/CD56 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NCAM-1/CD56
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 735
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Alias de gen CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Símbolos de los genes NCAM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Homopolymers of alpha 2,8-linked sialic acid of Escherichia coli K1.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Astrocyte Markers, Cellular Markers, Cytokine Research, Cytoskeleton Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4684
Especificidad de la prueba Recognises Polysialic acid (PSA), a carbohydrate polymer attached to the neural cell adhesion molecule (NCAM), which shares molecular epitopes with homopolymers of alpha 2,8-linked sialic acid of Escherichia coli K1.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.