missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NCAM-1/CD56 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 301040 |
| Conjugado | PE-Cyanine7 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NCAM-1/CD56 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?