missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nbs1 Antibody, PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517421 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517421 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP106609PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Nbs1 Polyclonal antibody specifically detects Nbs1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nbs1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ATV, AT-V1, AT-V2, Cell cycle regulatory protein p95, FLJ10155, MGC87362, NBS, NBS1P95, nibrin, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Nbs1 Antibody was made to a synthetic peptide made to an internal portion of the mouse NBS1 protein (within residues 350-400). [Swiss-Prot# Q9R207]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Non homologous end joining, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4683
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.