missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NBI-74330, MedChemExpress

Código de producto. 16456736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16456736 100 mg 100 miligramos
16489037 5 mg 5 miligramos
16442557 50 mg 50 miligramos
16406458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16456736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15320

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.

NBI-74330 is a potent antagonist for CXCR3, and exhibits potent inhibition of (125I)CXCL10 and (125I)CXCL11 specific binding with Ki of 1.5 and 3.2 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NBI-74330
CAS 855527-92-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H27F4N5O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (165.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N([C@@H](C1=NC2=NC=CC=C2C(N1C3=CC=C(OCC)C=C3)=O)C)CC4=CC=CN=C4)CC5=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 605.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.58
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.