missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nav1.7 Antibody (Duke anti-NAv1.7), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116074 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116074 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116074 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327987H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Nav1.7 Monoclonal antibody specifically detects Nav1.7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nav1.7
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Duke anti-NAv1.7
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ETHA, FEB3B, NE-NA, NENAVoltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Neuroendocrine sodium channel, Peripheral sodium channel 1, PN1hNE-Na, sodium channel protein type 9 subunit alpha, Sodium channel protein type IX subunit alpha, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, voltage-gated sodium channel alpha subunit Nav1.7, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide
Especie del huésped Human
Inmunógeno SCN9a/ Nav1.7
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Signaling, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6335
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.