Learn More
Fisherbrand™ Tapones de caucho natural de un orificio
Descripción
- Fabricados con caucho natural
- En color rojo
- Contiene un orificio
Especificaciones
3 mm | |
46/55 IRHD | |
20/paq. | |
7mm | |
Caucho natural |
Para el uso en el laboratorio | |
16mm | |
Rojo | |
9mm | |
Tapón |