missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natural Killer Cell Antibody (H25), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18180039 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18180039 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18180039

Marca: Novus Biologicals NBP250526AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Natural Killer Cell Monoclonal specifically detects Natural Killer Cell in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Natural Killer Cell
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon H25
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen NK Cell
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HSE-2 cell line
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.