Learn More
Memmert™ Estufa universal UN con convección natural y con TwinDISPLAY
Código de producto. 12656987 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
N.º de estantes:
3
4
5
6
8
9
14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º de estantes unitSize
12656987 74 l 6 1 PCS
12616987 32 l 3 1 PCS
12636987 53 l 4 1 PCS
12606997 108 l 5 1 PCS
12646997 161 l 8 1 PCS
12686997 256 l 9 1 PCS
12627007 449 l 8 1 PCS
12667007 749 l 14 1 PCS
8 options
Código de producto. 12656987
Marca: Memmert™ UN75plus
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para secar, calentar, envejecer, quemar y endurecer con precisión en la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UNplus de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tipo de controlador TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Tipo de convección Natural
Capacidad (métrico) 74 l
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Horno de calentamiento
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Incluye Software del PC AtmoCONTROL
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Modelo UN75PLUS
N.º de estantes 6
Tipo de tapón Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Características de seguridad Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Material del estante Acero inoxidable
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Estabilidad de la temperatura Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 330 x 400 x 560 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 585 x 944 x 514 mm
Longitud (métrico) 514 mm
Anchura (métrico) 585 mm
Anchura (métrico) interior 400 mm
Altura (métrico) 944 mm
Altura (métrico) interior 560 mm
Fondo (métrico) 514 mm
Fondo interior (métrico) 330 mm
Peso con embalaje (métrico) 76 kg
Peso (métrico) 66 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1800/2500 W
Frecuencia 50/60 Hz