Learn More
Memmert™ Estufa universal UN con convección natural y con SingleDISPLAY
Código de producto. 12636997 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
N.º de estantes:
3
4
5
6
8
9
14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) N.º de estantes unitSize
12636997 161 l 8 1 PCS
12676977 32 l 3 1 PCS
12686977 53 l 4 1 PCS
12666987 74 l 6 1 PCS
12686987 108 l 5 1 PCS
12676997 256 l 9 1 PCS
12617007 449 l 8 1 PCS
12657007 749 l 14 1 PCS
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12636997
Brand: Memmert™ UN160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal para secar, calentar, envejecer, quemar y endurecer con precisión en la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UN de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad EAC, GS, CE, cUL y DVE
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Tipo de controlador SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Tipo de convección Natural
Capacidad (métrico) 161 l
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Horno de calentamiento
Pantalla 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Incluye Software del PC AtmoCONTROL
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Modelo UN160
N.º de estantes 8
Tipo de tapón Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Características de seguridad Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Material del estante Acero inoxidable
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Estabilidad de la temperatura Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 × 560 × 720 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 745 x 1104 x 584 mm
Longitud (métrico) 584 mm
Anchura (métrico) 745 mm
Anchura (métrico) interior 560 mm
Altura (métrico) 1104 mm
Altura (métrico) interior 720 mm
Fondo (métrico) 584 mm
Fondo interior (métrico) 400 mm
Peso con embalaje (métrico) 96 kg
Peso (métrico) 96 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1800/3200 W
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.