missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriuretic Peptide Receptor C Antibody (OTI4C3), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135836 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18135836 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18135836 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272881UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Natriuretic Peptide Receptor C Monoclonal specifically detects Natriuretic Peptide Receptor C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Natriuretic Peptide Receptor C
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C3
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ANP-C, ANPR-C, ANPRCFLJ14054, Atrial natriuretic peptide clearance receptor, atrial natriuretic peptide receptor 3, Atrial natriuretic peptide receptor type C, C5orf23, chromosome 5 open reading frame 23, GUCY2B, natriuretic peptide receptor C/guanylate cyclase C (atrionatriuretic peptidereceptor C), NPRC, NPR-C
Símbolos de los genes NPR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Natriuretic Peptide Receptor C (NP_000899) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4883.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.