Learn More
NAT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
Antígeno NAT1
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30228316
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-35579-20ul
20 μL
190.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30226500
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP3-35579-100ul
100 μL
550.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
NAT1 Polyclonal antibody specifically detects NAT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
NAT1
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
metabolism
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
9
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Polyclonal
Purified
RUO
Human
AAC1N-acetyltransferase type 1, Arylamide acetylase 1, arylamine N-acetyltransferase 1, EC 2.3.1.5, MNAT, Monomorphic arylamine N-acetyltransferase, N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase), NAT-1, NATI
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human NAT1 (NP_001153646.1).,, Sequence:, MDIEAYLERIGYKKSRNKLDLETLTDILQHQIRAVPFENLNIHCGDAMDLGLEAIFDQVVRRNRGGWCLQVNHLLYWALTTIGFETTMLGGYVYSTPAKKYSTGMIHLLLQVTIDGRNYIVDAGFGRSYQMWQPLELISGKDQPQVPCVFRLTEENGFWYLDQIRREQYIPNEEFLHSDLLEDSKYRKIYSFTLKPRTIEDFESMNTYLQTSPSSVFTSKSFCSLQTPDGVHCLVGFTLTHRRFNYKDNTDLIEFKTLSEEEIEKVLKNIFNISLQRKLVPKHGDRFFTI
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.