Learn More
NAT1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30228316 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228316 20 μL 20 microlitros
30226500 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30228316
Marca: Novus Biologicals NBP33557920ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NAT1 Polyclonal antibody specifically detects NAT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NAT1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen AAC1N-acetyltransferase type 1, Arylamide acetylase 1, arylamine N-acetyltransferase 1, EC 2.3.1.5, MNAT, Monomorphic arylamine N-acetyltransferase, N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase), NAT-1, NATI
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human NAT1 (NP_001153646.1).,, Sequence:, MDIEAYLERIGYKKSRNKLDLETLTDILQHQIRAVPFENLNIHCGDAMDLGLEAIFDQVVRRNRGGWCLQVNHLLYWALTTIGFETTMLGGYVYSTPAKKYSTGMIHLLLQVTIDGRNYIVDAGFGRSYQMWQPLELISGKDQPQVPCVFRLTEENGFWYLDQIRREQYIPNEEFLHSDLLEDSKYRKIYSFTLKPRTIEDFESMNTYLQTSPSSVFTSKSFCSLQTPDGVHCLVGFTLTHRRFNYKDNTDLIEFKTLSEEEIEKVLKNIFNISLQRKLVPKHGDRFFTI
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG