Descripción
NAT1 Polyclonal antibody specifically detects NAT1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NAT1 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | AAC1N-acetyltransferase type 1, Arylamide acetylase 1, arylamine N-acetyltransferase 1, EC 2.3.1.5, MNAT, Monomorphic arylamine N-acetyltransferase, N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase), NAT-1, NATI |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-290 of human NAT1 (NP_001153646.1).,, Sequence:, MDIEAYLERIGYKKSRNKLDLETLTDILQHQIRAVPFENLNIHCGDAMDLGLEAIFDQVVRRNRGGWCLQVNHLLYWALTTIGFETTMLGGYVYSTPAKKYSTGMIHLLLQVTIDGRNYIVDAGFGRSYQMWQPLELISGKDQPQVPCVFRLTEENGFWYLDQIRREQYIPNEEFLHSDLLEDSKYRKIYSFTLKPRTIEDFESMNTYLQTSPSSVFTSKSFCSLQTPDGVHCLVGFTLTHRRFNYKDNTDLIEFKTLSEEEIEKVLKNIFNISLQRKLVPKHGDRFFTI |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |