Descripción
La pala estéril integrada en el interior de la bolsa elimina la necesidad de llevar dos artículos para recoger la muestra y minimiza la contaminación. La cuchara de polipropileno de 60 cc mide 18,5 cm de largo.
La capacidad se mide en onzas líquidas cuando la bolsa está cerrada y la lengüeta está doblada tres veces. El volumen y las dimensiones son aproximados; las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C. Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluso a temperaturas de nitrógeno líquido de hasta -210 °C; se requiere una manipulación cuidadosa después de la congelación. Todas las bolsas se esterilizan después de la fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Cinta y cable |
| Color | Clear with White Block |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen de llenado | 18 oz. |
| Sin látex | Sí |
| N.° por paquete | 50/Pk. |
| Embalaje exterior | Cardboard |
| Mostrar más |