Learn More
- Home
- Products
- Muestreadores ambientales
- Bolsas para muestras de uso general
- Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Código de producto. 11761684
Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5cm
18 x 9,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 11,5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30,5 x 12,5 cm
30 x 19cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz
13 oz
18 oz
24 oz
27 oz
36 oz
42 oz
55 oz
69 oz
Tipo de producto:
Bolsa de muestra
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa para muestras
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 10000
paquete de 500
21 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Capacidad (imperial) | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11761684 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771664 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11701973 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11781664 | 18 x 9,5 cm | 3 mil | 7 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791664 | 19 x 13 cm | 3 mil | 13 oz | Bolsa de muestra | paquete de 500 |
| 11785714 | 23 x 11,5 cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11775774 | 23 x 15 cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11701674 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11741684 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11786508 | 38 x 12,5 cm | 3 mil | 36 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791963 | 38 x 15 cm | 3 mil | 42 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11707093 | 38 x 19 cm | 3 mil | 69 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11776965 | 12,5 x 6,5 cm | 2,25 mil | 1 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11781963 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11735804 | 18,5 x 7,5cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771963 | 23 x 11,5cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771684 | 23 x 15cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11734834 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11751684 | 30 x 19cm | 4 mil | 55 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 30286575 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 10000 |
| 17109800 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Código de producto.
11761684
Proveedor
Whirl-Pak™
N.º de proveedor
B01196
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
177.46 EUR hasta el 2026-03-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
- Bolsas de polietileno transparentes
- Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
- Esterilización con gas, con documentación disponible
- Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
- Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
- Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
- Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
- Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
- Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
- Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estilo de escritura |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Pestaña de cierre |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.° por paquete | 500/Pk. |
| Embalaje exterior | Cardboard |
| Embalaje interior de protección | Plastic |
| Cantidad | 500/paquete |
| Método de esterilización | Ethylene Oxide Gas |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -320°F to +180°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C to +82°C |
| Grosor (imperial) | 4 mil |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 15 cm |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Tipo de producto | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado |
| Capacidad (imperial) | 24 oz |
| Capacidad (métrico) | 710 ml |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (métrico) | 15 cm |
| Grosor (métrico) | 0,102 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |