Learn More
- Home
- Products
- Muestreadores ambientales
- Bolsas para muestras de uso general
- Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Código de producto. 11701674
Tienda Whirl-Pak Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5cm
18 x 9,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 11,5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30,5 x 12,5 cm
30 x 19cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz
13 oz
18 oz
24 oz
27 oz
36 oz
42 oz
55 oz
69 oz
Tipo de producto:
Bolsa de muestra
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa para muestras
missing translation for 'unitSize'
500 PCS
paquete de 10000
paquete de 500
21 product options available for selection
| Product Code. | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Capacidad (imperial) | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11701674 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11771664 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11701973 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11781664 | 18 x 9,5 cm | 3 mil | 7 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791664 | 19 x 13 cm | 3 mil | 13 oz | Bolsa de muestra | paquete de 500 |
| 11785714 | 23 x 11,5 cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11775774 | 23 x 15 cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa para muestras | 500 PCS |
| 11741684 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11786508 | 38 x 12,5 cm | 3 mil | 36 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11791963 | 38 x 15 cm | 3 mil | 42 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11707093 | 38 x 19 cm | 3 mil | 69 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11776965 | 12,5 x 6,5 cm | 2,25 mil | 1 oz | Bolsa para muestras | paquete de 500 |
| 11781963 | 12,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 2 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11735804 | 18,5 x 7,5cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771963 | 23 x 11,5cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11761684 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11771684 | 23 x 15cm | 3 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11734834 | 30,5 x 12,5 cm | 3 mil | 27 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 11751684 | 30 x 19cm | 4 mil | 55 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
| 30286575 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 10000 |
| 17109800 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado | paquete de 500 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Product Code.
11701674
missing translation for 'mfr'
Whirl-Pak™
missing translation for 'supplierNo'
B01063WA
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Add to basket
173.68 EUR hasta el 2026-03-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Add to basket
Description
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
- Bolsas de polietileno transparentes
- Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
- Esterilización con gas, con documentación disponible
- Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
- Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
- Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
- Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
- Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
- Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
- Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C
Specifications
Specifications
| Descripción | Estilo liso |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de tapón | Pestaña de cierre |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin látex | Sí |
| N.° por paquete | 500/Pk. |
| Embalaje exterior | Cardboard |
| Embalaje interior de protección | Plastic |
| Cantidad | 500/paquete |
| Método de esterilización | Ethylene Oxide Gas |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -320°F to +180°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C to +82°C |
| Grosor (imperial) | 4 mil |
| Dimensiones (L x An) | 23 x 15 cm |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Tipo de producto | Bolsa para muestras |
| Capacidad (imperial) | 24 oz |
| Capacidad (métrico) | 710 ml |
| Longitud (métrico) | 23 cm |
| Anchura (métrico) | 15 cm |
| Grosor (métrico) | 0,102 mm |
| Show More Show Less |