Learn More
NAS1/SLC13A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | NAS1/SLC13A1 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16823575
|
Proteintech
25039-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16813575
|
Proteintech
25039-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| NAS1/SLC13A1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q9BZW2, Q9JHI4 | |
| 55961, 6561 | |
| NAS1/SLC13A1 Fusion Protein Ag19026 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC13A1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| hNaSi 1, Na(+)/sulfate cotransporter, NAS1, NaSi 1, NASI1, SLC13A1 | |
| Slc13a1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |