Learn More
NAS1/SLC13A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823575 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16823575 20 μL 20 microlitros
16813575 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16823575
Marca: Proteintech 250391AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno NAS1/SLC13A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SLC13A1
N.º de referencia del gen Q9BZW2, Q9JHI4
Alias de gen hNaSi 1, Na(+)/sulfate cotransporter, NAS1, NaSi 1, NASI1, SLC13A1
Símbolos de los genes Slc13a1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NAS1/SLC13A1 Fusion Protein Ag19026
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55961, 6561
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG