missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NARS Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18537782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 755
Código de producto.
18537782 0.1 mL, DyLight 755
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18537782

Marca: Novus Biologicals NBP298529IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NARS Polyclonal antibody specifically detects NARS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NARS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ASNRS, asparagine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Asparagine--tRNA ligase, asparaginyl-tRNA synthetase, asparaginyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, EC 6.1.1.22, NARS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NARS fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.