missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Naringina, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7042622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15445429 25 g 25 g
15455429 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15445429

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63166.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activity

A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activityNaringin is used to prepare naringin dihydrochalcone, which is about 300-1800 times sweeter than sugar. It is a citrus bioflavonoid reported to inhibit cytochrome P450 monooxygenase activity. It also acts as an inhibitor of cytochrome P450 enzymes. It is employed as an antioxidant, lipid lowering and anticancer agent. In addition to this, it is used in a study to assess aldosterone production by a human adrenocortical cell line and to improve cognitive deficits of Alzheimer's disease.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Un bioflavanoide cítrico que inhibe la actividad de la citocromo P-450 monooxigenasa. La naringina se utiliza para preparar naringina dihidrocalcona, que es aproximadamente entre 300 y 1800 veces más dulce que el azúcar. Es un bioflavonoide cítrico que inhibe la actividad del citocromo P450 monooxigenasa. También actúa como un inhibidor de las enzimas citocromo P450. Se utiliza como agente antioxidante, hipolipemiante y anticanceroso. Además de esto, se utiliza en un estudio para evaluar la producción de aldosterona por una línea celular adrenocortical humana y para mejorar los déficits cognitivos de la enfermedad de Alzheimer.

Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, acetona y ácido acético caliente.

Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.′
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 10236-47-2
Fórmula molecular C27H32O14
Peso molecular (g/mol) 580.54
Número MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clave InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
Sinónimo 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside
PubChem CID 74787988
Nombre IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R5, R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxoxan-2-il]oxy-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Naringin
Color Blanco a amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 102012
Índice Merck 14,6425
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone and warm acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.53
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.