Learn More
Naringina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756489 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 10646252
Marca: Thermo Scientific Acros 206910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10236-47-2 | C27H32O14 | 580.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10236-47-2
Fórmula molecular C27H32O14
Peso molecular (g/mol) 580.54
Número MDL MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
Clave InChI DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
PubChem CID 74787988
Nombre IUPAC 7-[(2S,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4R5, R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxoxan-2-il]oxy-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice Merck 15, 6507
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.53
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Envase Frasco de plástico
Color Beige a amarillo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo