missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Napsin A Antibody (NAPSA/1239), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
302.00€ - 509.00€
Especificaciones
| Antígeno | Napsin A |
|---|---|
| Clon | NAPSA/1239 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1 - 2ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml, SDS-Page, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page, Immunofluorescence |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18008803
|
Novus Biologicals
NBP2-45245-0.02MG |
0.02 mg |
302.00€
0.02 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18148697
|
Novus Biologicals
NBP2-45245-0.1MG |
0.1 mg |
509.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Napsin A Monoclonal specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.Especificaciones
| Napsin A | |
| 0.2mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers | |
| 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide | |
| 9476 | |
| Recombinant fragment of human Napsin-A protein | |
| Primary | |
| Store at 4C. | |
| 37 kDa |
| NAPSA/1239 | |
| Western Blot 1 - 2ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml, SDS-Page, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02 | |
| NAPSA | |
| IgG κ | |
| Protein A purified | |
| Napsin is a pepsin-like aspartic proteinase connected with maturation of surfactant protein B. There are two closely related napsins, napsin A and napsin B. Napsin A is expressed as a single chain protein. Immunohistochemical studies revealed high expression levels of napsin A in human lung and kidney but low expression in spleen. Napsin A is expressed in type II pneumocytes and in adenocarcinomas of lung. The high specificity expression of napsin A in adenocarcinomas of lung is useful to distinguish primary lung adenocarcinomas from adenocarcinomas of other organs. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto