missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Napsin A Antibody (NAPSA/1239), Novus Biologicals™

Código de producto. 18008803 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18008803 0.02 mg 0.02 miligramo
18148697 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18008803

Marca: Novus Biologicals NBP2452450.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence

Napsin A Monoclonal specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Napsin A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon NAPSA/1239
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 ug/ml, SDS-Page, Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml
Formulación 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Símbolos de los genes NAPSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Napsin-A protein
Peso molecular del antígeno 37 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9476
Especificidad de la prueba Napsin is a pepsin-like aspartic proteinase connected with maturation of surfactant protein B. There are two closely related napsins, napsin A and napsin B. Napsin A is expressed as a single chain protein. Immunohistochemical studies revealed high expression levels of napsin A in human lung and kidney but low expression in spleen. Napsin A is expressed in type II pneumocytes and in adenocarcinomas of lung. The high specificity expression of napsin A in adenocarcinomas of lung is useful to distinguish primary lung adenocarcinomas from adenocarcinomas of other organs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.