missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Napsin A Antibody (NAPSA/1238 + NAPSA/1239), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18659036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18659036 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18659036 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254391F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Napsin A Monoclonal antibody specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Napsin A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon NAPSA/1238 + NAPSA/1239
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Napsin A protein fragment (aa189-299) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O96009)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9476
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.