missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAPRT1 Antibody (0C6), Novus Biologicals™

Código de producto. 30279801 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30279801 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30279801

Marca: Novus Biologicals NBP343003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NAPRT1 Monoclonal antibody specifically detects NAPRT1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAPRT1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 0C6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:3000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Alias de gen EC 2.4.2.11, FHA-HIT-interacting protein, FHIP, NAPRTase, nicotinate phosphoribosyltransferase, nicotinate phosphoribosyltransferase domain containing 1, Nicotinate phosphoribosyltransferase domain-containing protein 1, nicotinic acid phosphoribosyltransferase, PP3856
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno nicotinate phosphoribosyltransferase domain containing 1 - (Uniprot# Q6XQN6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93100
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.