Learn More
Naftaleno, + 99 %, calidad para centelleo, Thermo Scientific Chemicals
26.10€ - 161.00€
CAS | 91-20-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H8 |
Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
Número MDL | MFCD00001742 |
Clave InChI | UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 931 |
ChEBI | CHEBI:16482 |
Nombre IUPAC | Naftaleno |
SMILES | C1=CC2=CC=CC=C2C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10417960
|
Thermo Scientific Acros
180200050 |
5 g | Frasco de vidrio |
26.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10792601
|
Thermo Scientific Acros
180202500 |
250 g | Frasco de vidrio |
58.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10124390
|
Thermo Scientific Acros
180200010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
161.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For fluorescence/luminescence spectroscopyIdentificadores de productos químicos
91-20-3 | |
128.17 | |
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16482 | |
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1 |
C10H8 | |
MFCD00001742 | |
931 | |
Naftaleno |
Especificaciones
218.0°C | |
79.0°C to 82.0°C | |
91-20-3 | |
99.0 | |
0.9900g/mL | |
78°C | |
Auténtico | |
C10H8 | |
05, IV, 1640 | |
Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide | |
C1=CC2=CC=CC=C2C=C1 | |
128.17 | |
CHEBI:16482 | |
≥99% |
Naphthalene | |
99+% | |
Polvo | |
100.0 | |
Beige a rojo-salmón | |
99+% | |
C10H8 | |
MFCD00001742 | |
15, 6455 | |
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N | |
Naftaleno | |
931 | |
128.17 | |
0.99 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Susceptible de provocar cáncer.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-049-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ0525000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only