Descripción
NANOS1 Polyclonal antibody specifically detects NANOS1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NANOS1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | nanos homolog 1, nanos homolog 1 (Drosophila), NOS-1, NOS1EC_Rep1a |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human NANOS1. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |