missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nanog Antibody (1E6C4), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18508180 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18508180 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18508180

Marca: Novus Biologicals NBP147427H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Nanog Monoclonal antibody specifically detects Nanog in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Nanog
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1E6C4
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ12581, FLJ40451, hNanog, homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, homeobox transcription factor Nanog-delta 48, Nanog homeobox
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human Nanog (amino acids 20-166) expressed in E. coli. [UniProt# Q9H9S0]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79923
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.