Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Adecuado para pipetas que usan ultra-micro o puntas de “cristal” estándar para un volumen de hasta 20 μL.
- Presenta un aumento capilar que es visible a simple vista incluso para volúmenes tan bajos como 0,1 μl
- Todos los paquetes sin abrir están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP.
- Se ajusta a las pipetas Trasnferpette S sub-micro(TM) BRAND (Núm. Cat. 03-837-317)
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradilla
- Las puntas son incoloras; la bandeja de puntas de color gris facilita la identificación
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie sin defectos homogénea con tensión superficial baja para una retención mínima
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles donde es posible la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,1 a 20 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Color de gradilla | Gris |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,45 in |
| Longitud (métrico) | 3,7 cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de biología molecular de la gama de nanolitros PCR |
| Mostrar más |