Learn More
NAMPT/PBEF Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3D4D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | NAMPT/PBEF |
|---|---|
| Clon | 3D4D8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16858215
|
Proteintech
66385-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16848215
|
Proteintech
66385-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Visfatin, also known as pre-B cell colony-enhancing factor, is an adipocytokine that is abundantly secreted by visceral adipose tissue, with insulin mimetic effects. Visfatin mimics insulin signaling by binding to the insulin receptor and reducing glucose release from liver cells, while stimulating glucose utilization in adipocytes and myocytes. Visfatin is also invoved in enhancement of cell proliferation, biosynthesis of nicotinamide mono-and dinucleotide and glucose homeostasis.Especificaciones
| NAMPT/PBEF | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 1110035O14Rik, NAmPRTase, NAMPT, PBEF, PBEF1, Pre B cell enhancing factor, VF, VISFATIN | |
| Nampt | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 3D4D8 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P43490, Q80Z29, Q99KQ4 | |
| 10135, 297508, 59027 | |
| NAMPT/PBEF Fusion Protein Ag2434 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NAMPT |