missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAMPT/PBEF Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3D4D8, Proteintech

Código de producto. 16858215 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16858215 20 μL 20 microlitros
16848215 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16858215 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 663851IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Visfatin, also known as pre-B cell colony-enhancing factor, is an adipocytokine that is abundantly secreted by visceral adipose tissue, with insulin mimetic effects. Visfatin mimics insulin signaling by binding to the insulin receptor and reducing glucose release from liver cells, while stimulating glucose utilization in adipocytes and myocytes. Visfatin is also invoved in enhancement of cell proliferation, biosynthesis of nicotinamide mono-and dinucleotide and glucose homeostasis.

Especificaciones

Antígeno NAMPT/PBEF
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3D4D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NAMPT
N.º de referencia del gen P43490, Q80Z29, Q99KQ4
Alias de gen 1110035O14Rik, NAmPRTase, NAMPT, PBEF, PBEF1, Pre B cell enhancing factor, VF, VISFATIN
Símbolos de los genes Nampt
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NAMPT/PBEF Fusion Protein Ag2434
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135, 297508, 59027
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.