missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NALP6 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18666121 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18666121 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18666121 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281856F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NALP6 Polyclonal antibody specifically detects NALP6 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NALP6
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Angiotensin II/Vasopressin Receptor, AVR, CLR11.4, NACHT, Leucine Rich Repeat And PYD Containing 6, NACHT, LRR And PYD Containing Protein 6, NACHT, LRR And PYD Domains-Containing Protein 6, NAVR, NAVR/AVR, NLR Family, Pyrin Domain Containing 6, NLRP6, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 6, PAN3, PYPAF5, PYRIN-Containing APAF1-Like Protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NALP6 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human NALP6. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of NALP6. Amino Acid Squence: AEEPEPGRARRSDTHRT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Inflammation
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171389
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.