Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para diagnóstico Nalgene™ con tapón; HDPE ámbar translúcido, embalaje a granel
Descripción
Los frascos para diagnóstico de HDPE ámbar translúcido Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno ámbar opaco se utilizan en kits de pruebas y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos.
- Frascos de polietileno de alta densidad no estériles
- Tapones de polipropileno opaco sin revestimiento
- Paredes uniformes y duraderas resistentes a fisuras y punciones
- No citotóxicos
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se envasan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón: 2000 por caja.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 0,25 oz, 8 ml |
Capacidad (métrico) | 8 ml |
Capacidad (imperial) | 0,25 oz |
Color | Ámbar translúcido |
Descripción | 8 ml, tapón 20-415, embalaje a granel |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 14 mm |
Material | HDPE ámbar |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estériles |
Mostrar más |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.