Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de pared recta de boca ancha de policarbonato Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521772
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 10710982
Marca: Thermo Scientific™ 21160015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio en estos tarros transparentes de PC de pared recta y boca ancha, muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles.
Recopile y almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio con los tarros transparentes de pared recta con boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Un amplio rango de temperatura (de -135 °C a +135 °C) hace que estos tarros sean una excelente elección para su uso en salas frías y refrigeradores durante todo el proceso hasta la esterilización en autoclave. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. Estos tarros son muy resistentes a los impactos y extremadamente versátiles. No ofrecen garantía a prueba de fugas.
  • Excelentes para su uso en salas frías y refrigeradores: visualización sencilla del contenido
  • Boca ancha y paredes rectas que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra
  • Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural.
  • Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
  • Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
  • No son a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
  • Esterilizable en autoclave/transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,2 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 29 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Incluye Cubierta
Material policarbonato
N.º por caja 48
N.° por paquete 4
Peso (métrico) 14 g
Claridad Eliminar
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 46mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Altura (imperial) 1.8 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.