Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados graduados Nalgene™; PPCO natural con tapón de PP, embalaje a granel
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
38-430 mm
Descripción
Los frascos de copolímero polipropileno cuadrados graduados Thermo Scientific™ Nalgene con tapones de polipropileno son translúcidos y permiten ver el nivel de líquido.
Los frascos cuadrados tienen un diseño cuadrado que ahorra espacio con graduaciones moldeadas.
- Tapón de rosca de polipropileno natural
- Cuello con acabado antigoteo para facilitar la dispensación
- Esterilizable en autoclave
- Resistentes a ácidos, alcoholes y bases
- Intervalo de temperatura de -0 ° a 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
Capacidad (métrico) | 1 l |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Natural translúcido |
Descripción | Frasco cuadrado graduado |
Diámetro (imperial) | 3,7 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,10 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
Material | PPCO |
N.º por caja | 50 |